Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter för specialändamål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15397863
Volym (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Beskrivning:
Padl-Pet 25μL Drop Size
Padl-Pet 30μL Drop Size
Padl-Pet 50μL Drop Size
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, 250/påse, vit låda
Samco 1,7 mL överföringspipetter, icke-sterila, vit låda
Samco 4,8 mL överföringspipetter, sterila, graderade till 2 mL, 20/påse, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, icke-sterila, graderade till 2 ml, vit låda
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, sterila, graderade till 2 ml, individuellt förpackade, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, 20/påse, vit låda
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Överföringspipetter, 6 tum, sterila, individuellt förpackade, vit låda
Överföringspipett, 6 tum, B/B-PET™ , Standardlampa, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 15397863
Brand: Thermo Scientific™ 274NL20S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera igensättning, förpackning och autoklavering med dessa överföringspipetter för speciella ändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor.
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter för specialändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning, autoklavering; förhindrar korskontaminering.
  • Splittersäker, giftfri polyeten
  • Ytor med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.8 mL
Beskrivning Samco 4,8 mL överföringspipetter, sterila, graderade till 2 mL, 20/påse, vit låda
Diameter (metrisk) Yttre 7.1 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen Graderad till 2 ml
Kvantitet 20/påse, 500/pk.
Volym (metrisk) 4.8 mL
Längd (metrisk) 15.2 cm
Typ Överföringspipett för specialändamål