Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överföringspipetter för specialändamål
Beskrivning
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter för specialändamål, idealiska för att leverera droppar på objektglas eller plattor. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning, autoklavering; förhindrar korskontaminering.
- Splittersäker, giftfri polyeten
- Ytor med låg affinitet– förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- Icke steril
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 0.2 mL |
| Beskrivning | Padl-Pet 50μL Drop Size |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.6 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förpackningstyp | Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| Volym (metrisk) | 0.8 mL |
| Längd (metrisk) | 12.4 cm |
| Typ | Padl-Pet Transfer Pipet |
| Visa mer |