Läs mer
S Murray and Co™ SAMCO™ Sax i rostfritt stål
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Bladstil:
Böjd
Rak
Tipsstil:
1 Spetsig, 1 Trubbig
Fin punkt
Fin spets
Mycket fin spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stainless Steel Scissors |
| Bladstil | Rak |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Beskrivning | One fine pointed blade and one blunt rounded blade |
| Tipsstil | 1 Spetsig, 1 Trubbig |