Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överför pipetter
Volym (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Icke steril
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Förpackningstyp:
20/påse, 25 påsar/pk, 8 pk/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/pack
Bulk 500/pk
Bulk, 400/pk.
Bulk, 500/pk
Bulk, 500/st
Individuellt förpackad 250:-/pk
Individuellt förpackad 400/Pk
Individuellt förpackad 500/Pk
Individuellt förpackad, 400/Pk
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Förhindra korskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar att proteiner binds i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
Rekommenderas för: Forskningsansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.2 mL |
| Beskrivning | Samco Överföringspipetter 7,7 ml, sterila, individuellt förpackade |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.9 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad, 500:-/pk |
| Volym (metrisk) | 7.7 mL |
| Längd (metrisk) | 15.6 cm |