Läs mer
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Överföringspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Överför pipetter
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Samco™ Överför pipetter
Produktkod. 11661839| Product Code. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Förpackningstyp | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11661839 | 7.7 mL | Icke-steril | 3.2 mL | Bulk, 500/st | Paket med 500 |
| 15307813 | 7.7 mL | Icke-steril | 3.5 mL | Bulk 500/pk | Paket med 500 |
| 15337813 | 8.6 mL | Sterila | 6.0 mL | Individuellt förpackad, 400/Pk | Paket med 400 |
| 15307913 | 5.5 mL | Icke-steril | 2.4 mL | Bulk 500/pk | Paket med 500 |
| 15778257 | 7.7 mL | Sterila | 3.2 mL | 4000/Cs | Paket med 4000 |
| 11367873 | 7.7 mL | Sterila | 3.2 mL | Individuellt förpackad, 500:-/pk | Paket med 500 |
| 12394508 | 8.0 mL | Icke-steril | 4.6 mL | Bulk 400/Pk | Paket med 400 |
| 15327883 | 3.1 mL | Icke-steril | 2.2 mL | Bulk 400/Pk | Paket med 400 |
| 15317813 | 7.7 mL | Sterila | 3.5 mL | Individuellt förpackad 500/Pk | Paket med 500 |
| 15327813 | 7.7 mL | Sterila | 3.5 mL | 20/påse, 25 påsar/pk, 8 pk/Cs. | Paket med 500 |
| 10354470 | 8.6 mL | Icke-steril | 6.0 mL | Bulk 400/Pk | Paket med 400 |
| 15357813 | 8.6 mL | Sterila | 6.0 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 400 |
| 15252089 | 1.8 mL | Icke-steril | 0.9 mL | Bulk 500/pk | Paket med 4000 |
| 15337883 | 7.5 mL | Icke-steril | 2.8 mL | Bulk 400/Pk | Paket med 400 |
| 15317863 | 1.8 mL | Sterila | 0.9 mL | Individuellt förpackad 500/Pk | Paket med 500 |
| 15327863 | 1.8 mL | Sterila | 0.9 mL | 20/påse, 500/pk | Paket med 500 |
| 15357883 | 7.5 mL | Sterila | 2.8 mL | Individuellt förpackad 400/Pk | Paket med 400 |
| 15367883 | 7.5 mL | Sterila | 2.8 mL | 20/påse, 500/pk | Paket med 500 |
| 15397883 | 4.9 mL | Sterila | 1.8 mL | Individuellt förpackad 500/Pk | Paket med 500 |
| 15307893 | 4.9 mL | Sterila | 1.8 mL | 20/påse, 500/pk | Paket med 500 |
| 15337893 | 9.5 mL | Icke-steril | 6.2 mL | Volym 250/Pk | Paket med 250 |
| 15347893 | 9.5 mL | Sterila | 6.2 mL | Individuellt förpackad 250:-/pk | Paket med 250 |
| 15357893 | 9.5 mL | Sterila | 6.2 mL | 20/påse, 400/pk | Paket med 400 |
| 15307883 | 1.05 mL | Icke-steril | 1.05 mL | Bulk 500/pk | Paket med 500 |
| 15307873 | 0.6 mL | Icke-steril | 0.3 mL | Bulk, 500/pk | Paket med 500 |
| 15317883 | 3.1 mL | Icke-steril | 2.2 mL | Bulk, 400/pk. | Paket med 400 |
| 15377883 | 4.9 mL | Icke steril | 1.8 mL | Bulk 500/pack | Paket med 500 |
-
303.00 SEK
262.62 SEK / Paket med 500
Save 40.38 SEK
13% Av
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28004" för att få ditt kampanjpris.
Description
Förhindra korskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar att proteiner binds i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
Rekommenderas för: Forskningsansökningar
Specifications
Specifications
| Bulb Draw (metrisk) | 3.2 mL |
| Beskrivning | Samco Överföringspipetter 7,7mL icke-sterila |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.9 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | Bulk, 500/st |
| Volym (metrisk) | 7.7 mL |
| Längd (metrisk) | 15.6 cm |