Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överför pipetter
Produktkod. 15307813
Change view
Volym (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Icke steril
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Förpackningstyp:
20/påse, 25 påsar/pk, 8 pk/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/pack
Bulk 500/pk
Bulk, 400/pk.
Bulk, 500/pk
Bulk, 500/st
Individuellt förpackad 250:-/pk
Individuellt förpackad 400/Pk
Individuellt förpackad 500/Pk
Individuellt förpackad, 400/Pk
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
15307813 7.7 mL Icke-steril 3.5 mL Bulk 500/pk Paket med 500
15337813 8.6 mL Sterila 6.0 mL Individuellt förpackad, 400/Pk Paket med 400
15307913 5.5 mL Icke-steril 2.4 mL Bulk 500/pk Paket med 500
11661839 7.7 mL Icke-steril 3.2 mL Bulk, 500/st Paket med 500
15778257 7.7 mL Sterila 3.2 mL 4000/Cs Paket med 4000
11367873 7.7 mL Sterila 3.2 mL Individuellt förpackad, 500:-/pk Paket med 500
12394508 8.0 mL Icke-steril 4.6 mL Bulk 400/Pk Paket med 400
15327883 3.1 mL Icke-steril 2.2 mL Bulk 400/Pk Paket med 400
15317813 7.7 mL Sterila 3.5 mL Individuellt förpackad 500/Pk Paket med 500
15327813 7.7 mL Sterila 3.5 mL 20/påse, 25 påsar/pk, 8 pk/Cs. Paket med 500
10354470 8.6 mL Icke-steril 6.0 mL Bulk 400/Pk Paket med 400
15357813 8.6 mL Sterila 6.0 mL 20/påse, 400/pk Paket med 400
15252089 1.8 mL Icke-steril 0.9 mL Bulk 500/pk Paket med 4000
15337883 7.5 mL Icke-steril 2.8 mL Bulk 400/Pk Paket med 400
15317863 1.8 mL Sterila 0.9 mL Individuellt förpackad 500/Pk Paket med 500
15327863 1.8 mL Sterila 0.9 mL 20/påse, 500/pk Paket med 500
15357883 7.5 mL Sterila 2.8 mL Individuellt förpackad 400/Pk Paket med 400
15367883 7.5 mL Sterila 2.8 mL 20/påse, 500/pk Paket med 500
15397883 4.9 mL Sterila 1.8 mL Individuellt förpackad 500/Pk Paket med 500
15307893 4.9 mL Sterila 1.8 mL 20/påse, 500/pk Paket med 500
15337893 9.5 mL Icke-steril 6.2 mL Bulk 250/Pk Paket med 250
15347893 9.5 mL Sterila 6.2 mL Individuellt förpackad 250:-/pk Paket med 250
15357893 9.5 mL Sterila 6.2 mL 20/påse, 400/pk Paket med 400
15307883 1.05 mL Icke-steril 1.05 mL Bulk 500/pk Paket med 500
15307873 0.6 mL Icke-steril 0.3 mL Bulk, 500/pk Paket med 500
15317883 3.1 mL Icke-steril 2.2 mL Bulk, 400/pk. Paket med 400
15377883 4.9 mL Icke steril 1.8 mL Bulk 500/pack Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 15307813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 202
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering med dessa överföringspipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning.
Förhindra korskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar att proteiner binds i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
Rekommenderas för: Forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Beskrivning Allmänna överföringspipetter, standardlampa, 7,7 ml
Diameter (metrisk) Yttre 7.9 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 21
Graderad Nej
Förpackningstyp Bulk 500/pk
Volym (metrisk) 7.7 mL
Längd (metrisk) 15.6 cm
Typ Överföringspipett för allmänt bruk
Disponibel Engångsbruk