Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Överför pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15377883
Volym (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Icke steril
Icke-steril
Sterila
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Förpackningstyp:
20/påse, 25 påsar/pk, 8 pk/Cs.
20/påse, 400/pk
20/påse, 500/pk
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/pack
Bulk 500/pk
Bulk, 400/pk.
Bulk, 500/pk
Bulk, 500/st
Individuellt förpackad 250:-/pk
Individuellt förpackad 400/Pk
Individuellt förpackad 500/Pk
Individuellt förpackad, 400/Pk
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 15377883
Brand: Thermo Scientific™ 336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering med dessa överföringspipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning.
Förhindra korskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en inbyggd glödlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering. Samco överföringspipetter är gjorda av splitterfri, giftfri polyeten. Deras yta med låg affinitet förhindrar att proteiner binds i forskningsapplikationer. De kan frysas i flytande kväve eller värmeförseglas för förvaring.
Sätt stopp för matchande gummilampa med glaspipett. Eftersom hela enheten är för engångsbruk förhindrar dessa pipetter korskontaminering till prover och minskar luftburen kontaminering till personal. Gjuten i ett stycke av genomskinlig lågdensitetspolyeten.
  • Kapacitet: cirka 5 ml
  • Levererar 24 till 26 droppar/ml
  • Okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar riskerna med krossat glas och exponering för smittsamma material
  • Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
  • Fungerar bra överallt där det finns behov av snabb och säker överföring av vätskor
  • En kläm drar från 2,0 till 3,3 ml (beroende på vilken storlek som används)
  • Alla levererar repeterbara droppstorlekar
  • Kan förslutas och kylas för provförvaring (försegla med Kat. nr. 02-678 Hemato-Seal™ Rörtätningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.8 mL
Material LDPE
Sterilitet Icke steril
Droppar/ml 23
För användning med (applikation) Forskning
Graderad Nej
Kvantitet 500/Pk.
Förpackningstyp Bulk 500/pack
Volym (metrisk) 4.9 mL
Längd (metrisk) 15.4 cm
Typ Överföringspipett för allmänt bruk
Disponibel Engångsbruk