Läs mer
Buerkle™ Provbägare med lock
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vätsketätt rött skruvlock
- Kan autoklaveras utan lock
- Bägare av polypropen, lock av LDPE
- Temperaturbeständighet för bägaren:− 20° till+ 120 °C
- Kåpans temperaturbeständighet:− 80° till+ 75 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Täcka |
| Material | Polypropen |
| Max. Temperatur (metrisk) | Bägare från -20 °C till +120 °C; täcker från -80 °C till +75 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 0.01 kg |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |