Läs mer
WTW™ Provflaska SB VT 900
Produktkod. 16418743
Change view
För användning med (utrustning):
VisoTurb Turbiditetssensor
Produktkod. För användning med (utrustning)
16418743 VisoTurb Turbiditetssensor
1 options
Produktkod. 16418743 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    600.91 SEK / Paket med 1
    Save 6.09 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Provflaska för användning med WTW™ IDS turbiditetssensor.
  • Provflaska för VisoTurb™ turbiditetssensor
  • Tillbehör till IDS MultiLine™ meter
  • Kapacitet 500ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) VisoTurb Turbiditetssensor
Beskrivning Provflaska, 500 ml