Läs mer
Hach Pacific Pty Ltd Provcell: 1 tum Rund plast
Beskrivning
Kommer som ett set om 2 med kondensatorer. 10 mm väglängd.
Specifikationer
Fotnot: 1 par celler ingår vid köp av DR/800-seriens kolorimeter och utvalda Pocket Colorimeter II-instrument.
Material: Polystyren
Optisk banlängd: 1 tum runt
Mängd: 2 sts 10 ml, med kondensatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (engelska) | 0.052 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0,024 kg |