Läs mer
Hach Pacific Pty Ltd Provcell: 1 tum Fyrkantigt glas 10 ml matchat
Produktkod. 10784101
Change view
Kvantitet:
2/förp.
8/Förpackning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
10784101 2/förp.
16384348 8/Förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784101 Leverantör Hach Pacific Pty Ltd Leverantörsnummer 2495402
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kommer som ett matchat set.
Kommer som ett matchat set.
  • Användning i kombination med Hach spektrofotometrar
    Specifikationer
  • Fotnot: Kan användas med DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 eller DR 2700 spektrofotometrar.
  • Material: Glas
  • Optisk bansträcka: 1 tum kvadrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Väglängd 1 in.2
Kvantitet 2/förp.
Provstorlek 10 mL