Läs mer
Cytiva™ Whatman™ 903™ Proteinsparkort
Håller:
5 provfläckar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- För uppsamling och förvaring av blod eller andra biologiska vätskor
- Icke-kemiskt behandlat papper
- DNA är inte bundet till papperet
- Ingen kylning krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provsamlingssats |
| Beskrivning | 903™ Proteinsaver provsamlingskort |
| För användning med (applikation) | Provtagning, in vitro lagring av blod och andra biologiska vätskor |
| Håller | 5 provfläckar |
| Längd (engelska) | 1.9 ft. |
| Längd (metrisk) | 58 cm |
| Bredd (engelska) | 1.9 ft. |
| Bredd (metrisk) | 58 cm |