Läs mer
Buerkle™ Provbehållare för MiniSampler PE
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
90 mL
180 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP eller PFA autoklaverbar
- Tjocka sidor
- Provbehållare PFA är inte lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Skruva locket |
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för provtagning och transport |
| Höjd (metrisk) | 119 mm |