Läs mer
Kartell SpA Provmuggar
Produktkod. 10021111
Change view
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10021111 1.5 mL Paket med 12000
1 options
Produktkod. 10021111 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 02503004
 Begränsad artikel
I lager
Polystyrenprovkoppar
  • Provkopp för Technicon™ och Konelab™ analysatorer
  • Polystyren
  • 1,5 ml kapacitet
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Produkttyp Provmugg
Kapacitet (engelska) 0,51 oz.
Material Polystyren
Disponibel För engångsbruk
Latexfri Ja