Läs mer
Kartell SpA Provmuggar
Produktkod. 11383804
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11383804 0.25 mL Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11383804 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 02510004
 Begränsad artikel
I lager
Polystyrenprovkoppar
  • Provmugg för CENTRIFICHEM-analysatorer™
  • Polystyren
  • 0,25 ml kapacitet
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0.25 mL
Produkttyp Provmugg
Kapacitet (engelska) 0,85 oz.
Material Polystyren
Disponibel För engångsbruk
Latexfri Ja