Läs mer
BRAND™ Provkoppar, PS, klara, för Technicon-Analyzer
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1.5 mL
2.0 mL
4 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Provflaska
- Polystyren konstruktion
- Glas klar
- IVD 1,5 ml
- För användning med Technicon Analysator
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.2 mm |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Höjd (metrisk) | 22.7 mm |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| För användning med (utrustning) | Technicon Analysator |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Provkoppar, PS, klara, för Technicon-Analyzer >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering