Läs mer
Labcon™ Provspädningsflaskor med påsatta lock
Produktkod. 17587876 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Inkluderar:
Flaskor med påsatta lock i bulk
Flaskor med påsatta lock i sektionerad låda
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17587876 Flaskor med påsatta lock i sektionerad låda
17577876 Flaskor med påsatta lock i bulk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17587876 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 20305500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    514.82 SEK / Paket med 144
    Save 80.18 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Dessa provspädningsflaskor med påsatta lock kommer förpackade i bulk- eller sektionerade lådor.
  • För Beckman Coulter™ blodkroppsräknare och bänkspädningar
  • Klar, ny polystyren
  • Fäst läckagesäker, naturlig polyetenlock
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 38.1 mm
Material Polystyren
Volym (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Beckman Coulter™ Blodcellsräknare och bänkspädningar i stil
Höjd (engelska) 2,26 tum.
Inkluderar Flaskor med påsatta lock i sektionerad låda
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1000/Box
Markeringspunkt Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Höjd (metrisk) 57.4 mm
Produkttyp Utspädningsflaska