Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sample Draw syrebristmonitor med 10+ års sensor
Produktkod. 16298821
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre
Produktkod. Komponenter uppmätt
16298821 Syre
1 options
Produktkod. 16298821 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43135.00 SEK
    33502.20 SEK / Paket med 1
    Save 9632.80 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Anläggningar som använder kväve, helium och argon. Monitorn kan ta prover på avstånd på upp till 30 meter och används ofta för MRT, trånga utrymmen och kryogenik. Vår hållbara zirkoniumsensor håller i 10 år och mer.
  • Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
  • Börvärden för två larm för 19,5 % och 18,0 %
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • Plug-in strömförsörjning ingår
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Väggfästen
  • Inbyggd flödesprovpump
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -monitor?
  • Air Check O 2 -bristmonitorn är utformad för kontinuerlig övervakning där låga syrehalter kan utgöra en fara för personalen.
Vilka gaser kan en O 2 -monitor användasför?
  • PureAires ’syremonitorer kan användas för kväve-, argon- och heliumgaser.
Installationen är enkel. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på väggen 3-5 fot från gaskällan och koppla in den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
*Provtagningsrör kan användas på olika platserinklusive MRT-rum
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 5 tum
Djup (metriskt) 127 mm
Komponenter uppmätt Syre
Mått (L x B x H) 5 x 7 x 5 tum.
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Fuktighetsområde 0-100% RH
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +40 °C
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 4 lb.
Vikt (metrisk) 2 kg
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 178 mm