Läs mer
Sampling Systems™ Prov utmatningsstav
Produktkod. 15859521 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
700 mm
1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15859521
Brand: Sampling Systems™ 8570A1100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Powder Lance tvärsnittsprovtagare för sammanhängande pulver.
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Tryck in provutkastningsstaven i pulverlansen för att trycka ut provet
  • Hjälper till vid provtagning av stora volymer av sammanhängande pulver
  • Finns i två olika längder
Specifikationer
Produkttyp Prov utmatningsstav
Material Rostfritt stål (316L)
För användning med (applikation) Provtagning av stora volymer av sammanhängande pulver
För användning med (utrustning) Powder Lance tvärsnittsprovtagare
Längd (metrisk) 1100 mm