Läs mer
Sampling Systems™ Prov utmatningsstav
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
700 mm
1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Tryck in provutkastningsstaven i pulverlansen för att trycka ut provet
- Hjälper till vid provtagning av stora volymer av sammanhängande pulver
- Finns i två olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Prov utmatningsstav |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| För användning med (applikation) | Provtagning av stora volymer av sammanhängande pulver |
| För användning med (utrustning) | Powder Lance tvärsnittsprovtagare |
| Längd (metrisk) | 700 mm |