Innehåller
Mikrocentrifugrör med slipharts, 50; Pistlar, 50
- Använder 1,5 ml mikrocentrifugrör, malande harts och engångsstötar
- Bearbeta upp till 100 mg prov per rör på 10 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provslipsats |
| Kvantitet | 50 prover |
| Inkluderar | 1,5 ml mikrocentrifugrör förpackade med malande harts, engångsstötar |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Mekanisk sönderdelning av celler eller vävnad som frigör det totala proteininnehållet |