Läs mer
Labcon Provbiblioteksrör
Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
1000/påse
125/påse
Beskrivning
- Prov biblioteksrör PurePlus™ remsor med 8 brunnar
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polyeten USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Får inte autoklaveras
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1.2 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen (nytt) |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Förpackning | 1000/påse |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till 121 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Tryck på Cap Strip |
| Bottenform | Rund |