Läs mer
Labcon Provbiblioteksrör
Produktkod. 17851820 Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
1000/påse
125/påse
Produktkod. 17851820
Brand: Labcon 39168000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PurePlus™ Provbiblioteksrör är ATP RNas/Dnase och endotoxinfri (icke-pyrogen).
  • Prov biblioteksrör PurePlus™ remsor med 8 brunnar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Får inte autoklaveras
  • Gjord i USA
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Färg Klart
Material Polypropen (nytt)
Antal per förpackning 125
Förpackning 125/påse
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Tryck på Cap Strip
Bottenform Rund