Läs mer
Cytiva Sample Loop Kit
Produktkod. 11320032 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Material:
ETFE, polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11320032 ETFE, polypropen Varje
1 options
Produktkod. 11320032 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18040401
I lager
Set med 5 slingor för att ladda/injicera prover på en kromatografikolonn. Cytiva Sample Loop Kit är en uppsättning små PTFE-loopar (25, 50, 100, 200, μ500 L kapacitet) för användning med autosampler/insprutningsventiler (t.ex. ventil V-7) och ÄKTA™ Kromatografisystem.
Cytiva Sample Loop Kit är en uppsättning slingor för applicering av prover på kromatografikolonner. De kan användas med en autosampler, med ÄKTA™ Kromatografisystem och med ventil V-7 eller andra provinsprutningsventiler.
  • Idealisk för hantering av små volymer
  • Minimerar provförlusten om den är delvis fylld
  • Kan användas vid högt tryck, oberoende av flödeshastighet
Innehåller fem (5) små plastprovöglor i en mängd olika storlekar och kapaciteter:
  • 25 μL (Slang: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 50 μL (Slang: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 100 μL (Slang: OD —1,8 mm; ID —0,5 mm)
  • 200 μL (Slang: OD —1,8 mm; ID —0,8 mm)
  • 500 μL (Slang: OD —1,8 mm; ID —0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sample Loop Kit
Material ETFE, polypropen
Anslutningsstorlek (metrisk) 1,8 mm OD (0,5/0,8 mm ID) Slang
Storlek (metrisk) 25, 50, 100, 200, 500μ L
För användning med (applikation) Laddar prov på kromatografikolumner
För användning med (utrustning) Autosampler/Injektionsventiler (t.ex. Valve V-7) och ÄKTA Chromatography Systems