Läs mer
Spex CertiPrep™ Sample Prep häckande brickset
Produktkod. 15136705 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Produkttyp:
Häckande brickuppsättning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15136705 Häckande brickuppsättning Varje
1 options
Produktkod. 15136705 Leverantör Spex CertiPrep™ Leverantörsnummer 2189T
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Brickor håller proverna säkra under malningsprocessen
En uppsättning med tre kapslingsplattor som gör att titerplattor säkert kan hållas och staplas vertikalt på den justerbara klämman 2189 som används med SPEX SamplePrep GenoGrinder 2010 homogenisator.
  • Häckande brickplattor håller upp till sex titerplattor med djupa brunnar säkert vertikalt i den justerbara klämman 2189
  • Brickor håller proverna säkra under malningsprocessen
  • Setet består av två mellanliggande fack och en bottenbricka
Specifikationer
Produkttyp Häckande brickuppsättning
Kvantitet 1 Pk.