Läs mer
Spex CertiPrep™ Provförberedande polykarbonat Cryovial
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Polykarbonat kryovial med skruvlock, 160mm x 121mm, 15mL. Rymmer slipmedia upp till 3/8in och passar SPEX SamplePrep homogenisator 2197 hållare och 2661 kryoblock. För användning med 2199 stor klämenhet. Malmängd per flaska 6mL. Säljs som en förpackning med 30 injektionsflaskor.
- Håller en malningsbelastning på 6mL per flaska
- Polykarbonat så lämplig för kryogen malning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 15.8 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Inkluderar | Med skruv på locket |
| Antal per förpackning | 30 |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 101.6 mm |
| Kvantitet | 30 Pk. |
| För användning med (utrustning) | 2199 Stor klämenhet |