Läs mer
Spex CertiPrep™ Provhållare för Prep-flaska
Produktkod. 12794127 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12794127 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 12794127 Leverantör Spex CertiPrep™ Leverantörsnummer 219616PE
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tjockt, robust skumblock som rymmer 16 x standardrör på 50 ml i GenoGrinder 2010 homogenisator från SPEX SamplePrep
Tjockt, robust skumblock som rymmer 16 x standardrör på 50 ml i GenoGrinder 2010 homogenisator från SPEX SamplePrep . Robust skumblock för att hålla provrören säkert i 2189 klämma
Specifikationer
Produkttyp Flaskhållare
Kvantitet 1 förpackning