Läs mer
Velp Scientifica™ Provställ för matsmältningsenheter
Produktkod. 15379614 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
20 DKL
DK 42/26, DKl 42/26 Digesters
DK20 och DKL 20 Rötkammare
DK20, DKL20
DKL12
DKL8
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15379614 20 DKL Varje
11795654 DK20 och DKL 20 Rötkammare Varje
15309614 DK20, DKL20 Varje
11775654 DKL12 Varje
11715664 DK 42/26, DKl 42/26 Digesters Varje
11735654 DKL8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15379614 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000246
I lager
Underlättar kväveanalys och proteinbestämning. Velp Scientifica™ Provställ för matsmältningsenheter är för användning med Velp Scientifica™ Kjeldahl Matsmältningsenheter.
  • Finns med eller utan värmesköldar
  • Finns för att passa ett antal rörstorlekar och antal
Specifikationer
Produkttyp Provställ
För användning med (utrustning) 20 DKL