Läs mer
Velp Scientifica™ Provställ för matsmältningsenheter
Produktkod. p-8012694 Handla allt Velp Produkter
För användning med (utrustning):
DK 42/26 och DKl 42/26 Rötkammare
DK20 och DKL 20 Rötkammare
DK20, DKL20
DKL 20
DKL12
DKL8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15379614
Brand: Velp Scientifica™ A00000246
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar kväveanalys och proteinbestämning. Velp Scientifica™ Provställ för matsmältningsenheter är för användning med Velp Scientifica™ Kjeldahl Matsmältningsenheter.
  • Finns med eller utan värmesköldar
  • Finns för att passa ett antal rörstorlekar och antal
Specifikationer
Produkttyp Provställ
För användning med (utrustning) DKL 20