Läs mer
Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15305907 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
0,5 ml Microfuge-rack
1,5 ml Microfuge-rack
Petriskålställ
Rörställ
Material:
Acetal plast
Rostfritt stål
Färg:
Grå
Rött
Vitt
Mått (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15305907 Rörställ Acetal plast Vitt 36 x 13 mm Varje
15395897 Rörställ Rostfritt stål Grå 25,4 x 21,6 cm Varje
15385897 Petriskålställ Rostfritt stål Grå 24,8 x 22,2 cm Varje
15305917 0,5 ml Microfuge-rack Rostfritt stål Grå 127 x 101 mm Varje
15315917 1,5 ml Microfuge-rack Rostfritt stål Grå 127 x 101 mm Varje
15355907 Rörställ Acetal plast Rött 72 x 13 mm Varje
15365907 Rörställ Acetal plast Rött 72 x 16 mm Varje
15375907 Rörställ Acetal plast Rött 40 x 20 mm Varje
15385907 Rörställ Acetal plast Rött 40 x 25 mm Varje
15395907 Rörställ Acetal plast Rött 24 x 30 mm Varje
15315907 Rörställ Acetal plast Vitt 36 x 16 mm Varje
15325907 Rörställ Acetal plast Vitt 20 x 20 mm Varje
15345907 Rörställ Acetal plast Vitt 9 x 30 mm Varje
15335907 Rörställ Acetal plast Vitt 16 x 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15305907 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59720013TC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 SEK
    524.73 SEK / Paket med 1
    Save 100.27 SEK
    16% Av
I lager
Håll dina prover på plats med ställ för vattenbad.
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Petriskålställ i rostfritt stål
  • Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
  • Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
  • Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
  • Kräver Clip Fastener
  • Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Precisionsvattenbad för allmänna ändamål, cirkulerande och koliforma vatten
Typ Rörställ
Material Acetal plast
Mått (L x B) 36 x 13 mm