Läs mer
Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Typ:
Mikrofugstativ
Petriskålställ
Rörställ
Material:
Acetal plast
Rostfritt stål
Färg:
Gray
Red
White
Mått (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24.8 x 22.2 cm
25.4 x 21.6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Petriskålställ i rostfritt stål
- Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
- Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
- Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
- Kräver Clip Fastener
- Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (utrustning) | Precisionsvattenbad för allmänna ändamål, cirkulerande och koliforma vatten |
| Typ | Rörställ |
| Material | Acetal plast |
| Mått (L x B) | 36 x 16 mm |