Läs mer
Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15315917
Typ:
Mikrofugstativ
Petriskålställ
Rörställ
Material:
Acetal plast
Rostfritt stål
Färg:
Gray
Red
White
Mått (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24.8 x 22.2 cm
25.4 x 21.6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15315917
Brand: Thermo Scientific™ 3166185
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll dina prover på plats med ställ för vattenbad.
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Petriskålställ i rostfritt stål
  • Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
  • Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
  • Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
  • Kräver clips
  • Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gray
Kapacitet (metrisk) 30 x 1.5 mL
För användning med (utrustning) Precisionsskakvattenbad
Typ Mikrofugstativ
Håller 30 1,5 ml rör
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 127 x 101 mm
Mått (L x B x H) 127 x 101 x 39mm