Beskrivning
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Petriskålställ i rostfritt stål
- Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
- Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
- Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
- Kräver clips
- Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | Precisionscirkulerande, koliforma och 20-28L vattenbad för allmänna ändamål |
| Typ | Petriskålställ |
| Håller | 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 24,8 x 22,2 cm |
| Mått (L x B x H) | 24.8 x 22.2 x 15.9 cm |