Läs mer
- Home
- Products
- Bad
- Badtillbehör
- Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15395907
Change view
Typ:
0,5 ml Microfuge-rack
1,5 ml Microfuge-rack
Petriskålställ
Rörställ
Material:
Acetal plast
Rostfritt stål
Färg:
Grå
Rött
Vitt
Mått (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
| Produktkod. | Typ | Material | Färg | Mått (L x B) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15395907 | Rörställ | Acetal plast | Rött | 24 x 30 mm | Varje |
| 15395897 | Rörställ | Rostfritt stål | Grå | 25,4 x 21,6 cm | Varje |
| 15385897 | Petriskålställ | Rostfritt stål | Grå | 24,8 x 22,2 cm | Varje |
| 15305917 | 0,5 ml Microfuge-rack | Rostfritt stål | Grå | 127 x 101 mm | Varje |
| 15315917 | 1,5 ml Microfuge-rack | Rostfritt stål | Grå | 127 x 101 mm | Varje |
| 15355907 | Rörställ | Acetal plast | Rött | 72 x 13 mm | Varje |
| 15365907 | Rörställ | Acetal plast | Rött | 72 x 16 mm | Varje |
| 15375907 | Rörställ | Acetal plast | Rött | 40 x 20 mm | Varje |
| 15385907 | Rörställ | Acetal plast | Rött | 40 x 25 mm | Varje |
| 15305907 | Rörställ | Acetal plast | Vitt | 36 x 13 mm | Varje |
| 15315907 | Rörställ | Acetal plast | Vitt | 36 x 16 mm | Varje |
| 15325907 | Rörställ | Acetal plast | Vitt | 20 x 20 mm | Varje |
| 15345907 | Rörställ | Acetal plast | Vitt | 9 x 30 mm | Varje |
| 15335907 | Rörställ | Acetal plast | Vitt | 16 x 25 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15395907
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
59700530TC
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
991.58 SEK
899.94 SEK / Paket med 1
Save 91.64 SEK
9% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Petriskålställ i rostfritt stål
- Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
- Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
- Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
- Kräver Clip Fastener
- Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (utrustning) | Precisionscirkulerande, koliforma och 5-28L vattenbad för allmänna ändamål |
| Typ | Rörställ |
| Material | Acetal plast |
| Mått (L x B) | 24 x 30 mm |