Läs mer
Thermo Scientific™ Provställ för Precision™ Vattenbad
Code produit p-4527388
Change view
Click to view available options
Typ:
Mikrofugstativ
Petriskålställ
Rörställ
Material:
Acetal plast
Rostfritt stål
Färg:
Grå
Rött
Vitt
Mått (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Conditionnement:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Typ Material Färg Mått (L x B) unitSize
15395897 Rörställ Rostfritt stål Grå 25,4 x 21,6 cm Varje
15385897 Petriskålställ Rostfritt stål Grå 24,8 x 22,2 cm Varje
15305917 Mikrofugstativ Rostfritt stål Grå 127 x 101 mm Varje
15315917 Mikrofugstativ Rostfritt stål Grå 127 x 101 mm Varje
15355907 Rörställ Acetal plast Rött 72 x 13 mm Varje
15365907 Rörställ Acetal plast Rött 72 x 16 mm Varje
15375907 Rörställ Acetal plast Rött 40 x 20 mm Varje
15385907 Rörställ Acetal plast Rött 40 x 25 mm Varje
15395907 Rörställ Acetal plast Rött 24 x 30 mm Varje
15305907 Rörställ Acetal plast Vitt 36 x 13 mm Varje
15315907 Rörställ Acetal plast Vitt 36 x 16 mm Varje
15325907 Rörställ Acetal plast Vitt 20 x 20 mm Varje
15345907 Rörställ Acetal plast Vitt 9 x 30 mm Varje
15335907 Rörställ Acetal plast Vitt 16 x 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15395897 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3161601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Håll dina prover på plats med ställ för vattenbad.
Håll dina prover på plats med ställ för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Petriskålställ i rostfritt stål
  • Mått 9,75 x 8,75 x 6,25 tum. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Rymmer 80 x 50 mm eller 30 x 90 mm petriskålar
Provrörsställ i rostfritt stål
  • Mäter 10 x 8,5 x 5,5 tum. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Öppningarna är 1 tum. (2,5 cm) kvadrat
  • Rymmer 50 provrör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Mikrocentrifugprovrörsställ
  • Kräver clips
  • Mäter 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Grå
För användning med (utrustning) Precisionscirkulerande, koliforma och 20-28L vattenbad för allmänna ändamål
Typ Rörställ
Håller 50 rör upp till 25 mm från 97 till 150 mm höga
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 25,4 x 21,6 cm
Mått (L x B x H) 25.4 x 21.6 x 14 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.