Läs mer
Thermo Scientific™ Provsensor för Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Incubators
Produktkod. 10600411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10600411
Brand: Thermo Scientific™ 50127768
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter exakt temperatur
  • För anslutning till alla Advanced Protocol Security-inkubatorer
  • Mäter exakt provtemperatur
  • Temperaturen visas på displayen som ansluten
  • Kabellängd: 86,6 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Advanced Protocol Security Incubators
Typ Sensor