Läs mer
Buerkle™ Provsked av rostfritt stål
Produktkod. 10297412 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10297412 210 mm Varje
10494612 300 mm Varje
10552733 150 mm Varje
10562733 180 mm Varje
10044162 400 mm Varje
16369541 500 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10297412 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53200210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Provsked i rostfritt stål (AISI 304) är en specialformad sked som gör att du kan nå nästan varje hörn i en behållare och förhindrar att prover sipprar ut.
  • Tillverkad av AISI 304 (1.4301) rostfritt stål
  • Till stor del kemisk resistent (ej mot syror och alkalier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) För uttag av små mängder prover, livsmedel
Material PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Längd (metrisk) 210 mm