Läs mer
Thermo Scientific™ Startpaket för provförvaring
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9986030
Change view
Inkluderar:
0,5 ml rör, lockavskiljare, läsare
1,0 ml rör, lockavskiljare, läsare
Rör och lockavskiljare
Rör, lockavskiljare, HSX-läsare
Rör, lockavskiljare, ST-läsare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17886148 Rör och lockavskiljare
17866148 Rör, lockavskiljare, ST-läsare
17876148 Rör, lockavskiljare, HSX-läsare
17896148 0,5 ml rör, lockavskiljare, läsare
17856148 1,0 ml rör, lockavskiljare, läsare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17886148 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HHDWP1D2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Introducera automation i ditt arbetsflöde med Thermo Scientific™ startpaket för provförvaring
Introducera automation i ditt arbetsflöde med Thermo Scientific™ startpaket för provförvaring. Välj mellan fem olika startpaketsalternativ: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml och PREMIUM 1,0 ml. Alla startpaket innehåller Matrix™ trikodade rör med skruvkork som har en 8-kanals skruvlocksavskiljare. Avancerade och premium startpaket innehåller också en streckkodsläsare.
Konstruerad med värdet av dina prover i åtanke:
  • Spara 40 % istället för att köpa produkterna individuellt.
  • Välj mellan fem olika startpaketalternativ.
  • Eliminera behovet av att formatera om icke-2D kryorörprover.
  • Säker provspårning med 2D-, 1D- och koder som kan läsas av människor.
  • Sätt på/ta av locket på ett helt ställ med rör på mindre än 1 minut.
  • Skanna 96 rör på bara 1 sekund med avancerade och premium startpaket.
  • Hjälp till att säkerställa kvalitet med renrum av ISO-7-klass–tillverkade rör med sterilitetsförsäkran.
Basic startpaket innehåller:
  • 8-kanals skruvlocksavskiljare (1 vardera)
  • 0,5 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
  • 1,0 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
Advanced startpaket innehåller:
  • 8-kanals skruvlocksavskiljare (1 vardera)
  • VisionMate ST enkelrör 2D streckkodsläsare (1 vardera)
  • 0,5 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
  • 1,0 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
Premium startpaket innehåller:
  • 8-kanals skruvlocksavskiljare (1 vardera)
  • VisionMate HSX höghastighets streckkodsläsare (1 vardera)
  • 0,5 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
  • 1,0 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (1 låda)
Premium 0,5 ml startpaket innehåller:
  • 8-kanals skruvlocksavskiljare (1 vardera)
  • VisionMate HSX höghastighets streckkodsläsare (1 vardera)
  • 0,5 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (5 lådor)
Premium 1,0 ml startpaket innehåller:
  • 8-kanals skruvlocksavskiljare (1 vardera)
  • VisionMate HSX höghastighets streckkodsläsare (1 vardera)
  • 1,0 ml Matrix trikodade rör med skruvkork (5 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Rör och lockavskiljare
Typ Grundläggande startpaket