Läs mer
Kartell™ Provrör
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Material | Plast |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |