Läs mer
Cytiva Provventil
Produktkod. 15299764 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AKTA starta Automated Protein Purification System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15299764 AKTA starta Automated Protein Purification System Varje
1 options
Produktkod. 15299764 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29023896
I lager
För användning med AKTA starta ett automatiskt proteinreningssystem. Provtagningsventilen tillåter antingen bufferten eller provet att komma in i flödesvägen. Provventilen möjliggör direkt applicering av provet på kolonnen med hjälp av pumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Möjliggör direkt applicering av provet på kolonnen med hjälp av pumpen
För användning med (utrustning) AKTA starta Automated Protein Purification System