Läs mer
Buerkle™ SampleSafe™ Täta
Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tydlig identifiering via nummer i följd
- 100 tätningar (10 remsor) per förpackning
- Skydd mot manipulation med säkerhetsfjäder i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Retentionsprov |
| Inkluderar | Siffror i följd, säkerhetsfjäder i rostfritt stål |
| Längd (engelska) | 10,23 tum. |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Vikt (engelska) | 1.76 lb. |
| Material | Polypropen |
| Typ | Täta |