Beskrivning
Översikt över Samplicity &handel; G2 System
- Samplicity &handel; G2 Filtration System möjliggör vakuumdriven filtrering av upp till 8 prover samtidigt, direkt in i HPLC-flaskor.
- Filtrering för HPLC-provpreparering utan sprutor. Prov läggs till en adaptertratt på en standard Millex-&handel; 33 mm filter (Millex ™ Filter för Samplicity &handel; G2 System) eller en integrerad tratt och filter (Millex Samplicity &handel; filtrera)
- Samplicity &handel; G2-systemet har lägre ergonomisk effekt än manuell sprutfiltrering
Tillämpningar: HPLC; Filtrering av viskösa eller partikelladdade prover för HPLC
Beställningsinfo
Inkluderar inte Millex filter.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Djärv blå |
| Innehåll och lagring | Bas, lock, flaskbricka, avfallsbricka, slang |
| För användning med (utrustning) | Millex Filter (icke-sterilt) |
| Material | Polypropen med polyester och silikonkomponenter |
| För användning med (applikation) | Analytisk provförberedelse; Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) |
| Material för hölje | PVDF |
| Inkluderar | Bas, lock, flaskbricka, avfallsbricka, slang |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Mått (L x B x H) | 44.5 x 10.2 x 9.1 cm |
| Diameterfilter (metriskt). | 33 mm |