Läs mer
Merck Samplicity™ G2 filtreringssystem
Produktkod. p-8404009 Handla allt Merck Produkter
Change view
Färg:
Djärv blå
Glänsande grön
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15646464 Glänsande grön -
15636464 Djärv blå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15646464 Leverantör Merck Leverantörsnummer SAMP2SYSG
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Vakuumfiltreringssystem använder Millex™ filter för provberedning för HPLC.
Översikt över Samplicity &handel; G2 System
  • Samplicity &handel; G2 Filtration System möjliggör vakuumdriven filtrering av upp till 8 prover samtidigt, direkt in i HPLC-flaskor.
  • Filtrering för HPLC-provpreparering utan sprutor. Prov läggs till en adaptertratt på en standard Millex-&handel; 33 mm filter (Millex ™ Filter för Samplicity &handel; G2 System) eller en integrerad tratt och filter (Millex Samplicity &handel; filtrera)
  • Samplicity &handel; G2-systemet har lägre ergonomisk effekt än manuell sprutfiltrering
Tillämpningar: HPLC; Filtrering av viskösa eller partikelladdade prover för HPLC
Beställningsinfo
Inkluderar inte Millex filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Glänsande grön
Innehåll och lagring Bas, lock, flaskbricka, avfallsbricka, slang
För användning med (utrustning) Millex Filter (icke-sterilt)
Material Polypropen med polyester och silikonkomponenter
För användning med (applikation) Analytisk provförberedelse; Högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
Material för hölje PVDF
Inkluderar Bas, lock, flaskbricka, avfallsbricka, slang
Kvantitet 1 Kit
Mått (L x B x H) 44.5 x 10.2 x 9.1 cm
Diameterfilter (metriskt). 33 mm