Beskrivning
- PE, blå
- Mycket synlig och tillförlitlig att upptäcka i en visuell kontroll
- Vätsketät, lämplig för förvaring och transport av fasta, halvfasta och flytande medier
- Med etikettfält
- Steril, RNase, DNas och pyrogenfri
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provtagningspåse |
| Certifikat och efterlevnad | Livsmedelsintyg |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Fyll volym | 650 mL |
| Antal per förpackning | 500 |
| Mått (L x B) | 229 x 140 mm |
| Visa mer |