Läs mer
Buerkle™ Provtagningspåse, SteriBag Blå
BIOPHARMA
Produktkod. 16399541 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
650 ml
1650 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16399541 1650 ml -
16389541 650 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16399541 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53447012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den sterila provtagningspåsen SteriBag Blå är särskilt väl lämpad för användning inom livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin. För att förhindra faran med främmande ämnen i produktionen är provpåsarna och avrivningsförslutningen blå färgade.
  • PE, blå
  • Mycket synlig och tillförlitlig att upptäcka i en visuell kontroll
  • Vätsketät, lämplig för förvaring och transport av fasta, halvfasta och flytande medier
  • Med etikettfält
  • Steril, RNase, DNas och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provtagningspåse
Certifikat och efterlevnad Livsmedelsintyg
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Mat
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 1650 mL
Antal per förpackning 250
Mått (L x B) 305 x 178 mm
Bredd (engelska) 7,01 tum.
Produkttyp Provpåse
Kapacitet (metrisk) 1650 ml
Längd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 178 mm