Läs mer
Buerkle™ Provtagningspåse, SteriBag Renrum
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
800 mL
1650 mL
Beskrivning
- Idealisk för införande i renrummet
- Steril, med dubbel förpackning
- 25 provpåsar placeras i dubbel sekundärförpackning
- RNas, DNas och pyrogenfri
- PE, transparent
- Vätsketät, garanterar kontamineringsfri lagring och transport av fasta, halvfasta och flytande medier
- Med etikettfält
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Livsmedelsintyg |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Material | Polyeten |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Mått (L x B) | 305 x 114 mm |
| Längd (metrisk) | 305 mm |
| Bredd (engelska) | 4,49 tum. |
| Visa mer |