Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Dubbla ventiler PVDF gasprovtagningspåsar
Produktkod. 11715868 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11715868 0,3 l -
12510708 3,8 l Varje
11750099 1,6 l Varje
11750009 37,7 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11715868 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0141050
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständiga Kynar™ för alla dina applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständigt KynarTM för alla dina applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
  • Dubbla breda sömmade påsar har både on/off och septumventiler för bekväm blandning
  • Max temp: 160 °F (71 °C)
  • Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
  • Enkel bred söm
  • Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Material PVDF
Temperaturområde (metriskt) 71 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 152.4 x 152.4mm
Produkttyp Gasprovtagningspåse
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Längd (metrisk) 152.4 mm
Bredd (metrisk) 152.4 mm