Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Dubbla ventiler PVDF gasprovtagningspåsar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.3 L
1.6 L
3.8 L
37.7 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständigt KynarTM för alla dina applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
- Dubbla breda sömmade påsar har både on/off och septumventiler för bekväm blandning
- Max temp: 160 °F (71 °C)
- Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
- Enkel bred söm
- Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 37.7 L |
| Material | PVDF |
| Temperaturområde (metriskt) | 71 °C |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil |
| Mått (L x B) | 609.6 x 609.6mm |
| Längd (metrisk) | 609.6 mm |
| Bredd (metrisk) | 609.6 mm |
| Produkttyp | Gasprovtagningspåse |