Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Dubbla ventiler PVDF gasprovtagningspåsar
Produktkod. p-8004788 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715868
Brand: Cole-Parmer™ 0141050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständiga Kynar™ för alla dina applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
Använd dessa påsar gjorda av korrosionsbeständigt KynarTM för alla dina applikationsbehov. Standard KynarTM PVDF gasprovtagningspåsar har starka sömmar för ökad hållbarhet.
  • Dubbla breda sömmade påsar har både on/off och septumventiler för bekväm blandning
  • Max temp: 160 °F (71 °C)
  • Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
  • Enkel bred söm
  • Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Material PVDF
Temperaturområde (metriskt) 71 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 152.4 x 152.4mm
Längd (metrisk) 152.4 mm
Bredd (metrisk) 152.4 mm
Produkttyp Gasprovtagningspåse