Läs mer
BOLA Provtagningspåsar
Produktkod. 10680552
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10680552 2 l
10768622 1 l
10641132 5 l
10745982 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10680552 Leverantör BOLA Leverantörsnummer A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.10 SEK
    499.95 SEK / Paket med 1
    Save 6.15 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagningspåsar PVF, 2 kontakter
  • Genomskinlig
  • Icke-porös
  • Utan mjukgörare
  • Med två utbytbara portar gjorda av PTFE.
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 2 l
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 250 mm